Learn More
Tocol, TRC
Code produit 30427889
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30427889 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427889 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT22019050MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tocol
CAS 119-98-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C26 H44 O2
Quantité 50 mg
Synonyme Tocol
Formule InChI InChI=1S/C26H44O2/c1-20(2)9-6-10-21(3)11-7-12-22(4)13-8-17-26(5)18-16-23-19-24(27)14-15-25(23)28-26/h14-15,19-22,27H,6-13,16-18H2,1-5H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2cc(O)ccc2O1
Nom IUPAC 2-méthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-3,4-dihydrochromén-6-ol
Poids moléculaire (g/mol) 388.626
Poids de la formule 388.334
Pourcentage de pureté >95