Learn More
α-Tocopherol Polyethylene Glycol Succinate, BLD Pharm™
Code produit 31336439
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31336439 1 g
31323567 500 g
31332321 25 g
31325592 100 g
31327114 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31336439 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1264561g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Alpha Tocopherol ≥ 25%
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Tocopherol Polyethylene Glycol Succinate
CAS 9002-96-4
Formule moléculaire (C2H4O)nC33H54O5
Quantité 1 g
SMILES NONE