Learn More
Tocris Bioscience™ Tocrifluor T1117
Code produit 18085552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18085552 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18085552 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 2540/100U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    412.00€
    389.55€ / 100µg
    Économisez 22.45€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fluorescent cannabinoid ligand; fluorescent form of AM 251 (Cat. No. 1117)
Fluorescent form of AM 251 . AM 251 conjugated with 5-carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) that fluoresces at 543 nm excitation (590 nm emission). Displays GPR55 binding activity.
View more information regarding Tocrifluor T1117 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tocrifluor T1117
CAS 1186195-59-4
Quantité 100 μg
Formule moléculaire C56H53Cl2N7O5
Poids de la formule 974.97
Pureté >95%
Poids moléculaire 974.984