Learn More
Tofacitinib citrate, MedChemExpress
Code produit 16491906
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491906 500 mg
16491306 200 mg
16468048 10 mg
16443967 50 mg
16427826 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16491906 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY40354A
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Tofacitinib citrate is an orally available JAK1/2/3 inhibitor with IC50s of 1, 20, and 112 nM, respectively. Tofacitinib citrate has antibacterial, antifungal and antiviral activities.
Tofacitinib citrate is an orally available JAK1/2/3 inhibitor with IC50s of 1, 20, and 112 nM, respectively. Tofacitinib citrate has antibacterial, antifungal and antiviral activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tofacitinib citrate
Forme physique Solid
CAS 540737-29-9
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H28N6O8
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme Tasocitinib citrateCP-690550 citrate
Informations sur la solubilité DMSO : 28.57 mg/mL (56.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (6.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC#N)N1C[C@H](N(C2=C3C(NC=C3)=NC=N2)C)[C@H](C)CC1.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 504.49
Poids de la formule 504.49
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research