Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrate de tofacitinib
Code produit 17271242 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17271242 250 mg 250mg
17261242 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17271242 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 466532500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    135.65€ / 250mg
    Économisez 27.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 540737-29-9 | C22H28N6O8, C16H20N6O·C6H8O7 | 504.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540737-29-9
Formule moléculaire C16H20N6O·C6H8O7
Specifications
Nom chimique ou matériau Citrate de tofacitinib
Quantité 250 mg
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : soluble. Autres solubilités : soluble dans le DMSO
Point de fusion 198,0°C à 202,0°C
Poids de la formule 504,49