Learn More
Impureté Tofacitinib N, TRC
Code produit 30455510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30455510 10 mg 10mg
30451693 1 mg 1mg
30455854 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30455510 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT52802010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1260614-73-0
Formule moléculaire C13H19N5
Poids moléculaire (g/mol) 245.32
Synonyme N-Methyl-N-((3S,4S)-4-methylpiperidin-3-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Nom IUPAC N-méthyl-N-[(3S,4S)-4-méthylpipéridine-3-yl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-amine
SMILES C[C@H]1CCNC[C@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23
Spécification
Nom chimique ou matériau Tofacitinib impurity N
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H19N5/c1-9-3-5-14-7-11(9)18(2)13-10-4-6-15-12(10)16-8-17-13/h4,6,8-9,11,14H,3,5,7H2,1-2H3,(H,15,16,17)/t9-,11+/m0/s1
Poids de la formule 245.164