Learn More
Impureté Tofacitinib N, TRC
Code produit 30455854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455854 5 mg 5mg
30455510 10 mg 10mg
30451693 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30455854 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT5280205MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1260614-73-0
Formule moléculaire C13H19N5
Poids moléculaire (g/mol) 245.32
Synonyme N-Methyl-N-((3S,4S)-4-methylpiperidin-3-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Nom IUPAC N-méthyl-N-[(3S,4S)-4-méthylpipéridine-3-yl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-amine
SMILES C[C@H]1CCNC[C@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23
Spécification
Nom chimique ou matériau Tofacitinib impurity N
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H19N5/c1-9-3-5-14-7-11(9)18(2)13-10-4-6-15-12(10)16-8-17-13/h4,6,8-9,11,14H,3,5,7H2,1-2H3,(H,15,16,17)/t9-,11+/m0/s1
Poids de la formule 245.164