Learn More
Tofogliflozin, TRC
Code produit 30453411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30453411 25 mg 25mg
30453853 100 mg 100mg
30452100 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30453411 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT52875025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 903565-83-3
Formule moléculaire C22 H26 O6
Poids moléculaire (g/mol) 386.44
Synonyme (1S,3'R,4'S,5'S,6'R)-6-[(4-Ethylphenyl)methyl]-3',4',5',6'-tetrahydro-6'-(hydroxymethyl)spiro[isobenzofuran-1(3H),2'-[2H]pyran]-3',4',5'-triol, CSG 452
Nom IUPAC (3'R,4'S,5'S,6'R)-5-[(4-éthylphényl)méthyl]-6'-(hydroxyméthyl)spiro[1H-2-benzofuran-3,2'-oxane]-3', 4', 5'-triol
SMILES CCc1ccc(Cc2ccc3COC4(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c3c2)cc1
Specifications
Nom chimique ou matériau Tofogliflozin
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H26O6/c1-2-13-3-5-14(6-4-13)9-15-7-8-16-12-27-22(17(16)10-15)21(26)20(25)19(24)18(11-23)28-22/h3-8,10,18-21,23-26H,2,9,11-12H2,1H3/t18-,19-,20+,21-,22?/m1/s1
Poids de la formule 386.1729