Learn More
Réactif de Togni II, TRC
Code produit 30454284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454284 500 mg 500mg
30451305 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30454284 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT529005500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Togni Reagent II
CAS 887144-94-7
Formule moléculaire C8 H4 F3 I O2
Quantité 500 mg
Synonyme 1-(Trifluoromethyl)-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
Formule InChI InChI=1S/C8H4F3IO2/c9-8(10,11)12-6-4-2-1-3-5(6)7(13)14-12/h1-4H
SMILES FC(F)(F)I1OC(=O)c2ccccc12
Nom IUPAC 1-(trifluorométhyl)-1λ ^{3},2-benziodoxol-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 316.02
Poids de la formule 315.9208