Learn More
Réactif de Togni, TRC
Code produit 30449250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30449250 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30449250 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT52900010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Togni's Reagent
CAS 887144-97-0
Formule moléculaire C10 H10 F3 I O
Quantité 10 g
Synonyme 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-2-benziodoxole
Formule InChI InChI=1S/C10H10F3IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)14(15-9)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
SMILES CC1(C)OI(c2ccccc12)C(F)(F)F
Nom IUPAC 3,3-diméthyl-1-(trifluorométhyl)-1λ ^{3},2-benziodoxole
Poids moléculaire (g/mol) 330.09
Poids de la formule 329.9728