Learn More
Réactif de Togni, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Togni's Reagent |
| CAS | 887144-97-0 |
| Formule moléculaire | C10 H10 F3 I O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-2-benziodoxole |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10F3IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)14(15-9)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)OI(c2ccccc12)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 3,3-diméthyl-1-(trifluorométhyl)-1λ ^{3},2-benziodoxole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 330.09 |
| Poids de la formule | 329.9728 |