Learn More
Gilac™ Brosse et support pour toilettes
Description
- Brosse de toilette avec support.
- Produit adapté aux besoins de la restauration collective.
- Conçu pour une utilisation intensive.
- Excellente durabilité et longévité.
- Un produit original de la gamme GILAC Hygiene.
- Fabriqué depuis de nombreuses années, ce produit permet un remplacement à l'identique facile.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cepillo de baño |
| Matériau des poils | Plastic (Plastique) |
| Bristle Type | Medio duro |
| Color-coded | Non |
| Matériau de la poignée | Polypropylène |
| Type de poignée | Ergonomique |
| Types de pointes | Droit |
| Scent | Original(e) |
| Stérilité | Non stériles |
| Couleur | Blanc |
| Afficher plus |