Description
- Réduisez les risques de contamination dans les sanitaires grâce à ces couvre-sièges de toilettes jetables.
- Gain de temps et d'entretien : ces couvercles jetables éliminent le besoin de gestion supplémentaire des déchets.
- Améliorez le confort et l'expérience de vos clients : ces couvre-sièges de toilettes en papier offrent aux utilisateurs une tranquillité d'esprit supplémentaire.
- Assurez-vous que les couvre-sièges de toilettes soient facilement disponibles grâce à nos formats d'emballage pratiques.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Recambio de funda de asiento |
| Longueur (impériale) | 16,73 in |
| Longueur (métrique) | 42.5 cm |
| Largeur (impériale) | 14,17 in |
| Largeur (métrique) | 36 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Blanc |
| Épaisseur | 1-ply |