Learn More
Kimberly-Clark™ Aquarius™ Distributeur de papier toilette - Rouleau jumbo à alimentation centrale
Description
- Créez une expérience hygiénique et harmonieuse dans vos sanitaires grâce à Aquarius™ Gamme de distributeurs conçue pour fonctionner en harmonie avec les appareils fiables et familiers. Kleenex™ et Scott™ marques.
- Ces distributeurs pour toilettes sont conçus pour répondre aux normes d’hygiène et offrent une solution pour toilettes cohérente, adaptée à vos besoins hygiéniques dans les environnements professionnels.
- Le Aquarius™ Le distributeur de papier toilette double rouleau à alimentation centrale mini offre une hygiène maximale sans compromis sur l'efficacité.
- Ce distributeur de papier toilette à alimentation centrale fait partie de la Aquarius™ Gamme de salles de bains coordonnées, conçue pour fonctionner en harmonie avec 8591 Scott™ Control™ Les rouleaux de papier toilette à dévidage central de couleur noire offrent une alternative au blanc pour compléter la décoration de vos toilettes ou fournir un contraste élevé pour une utilisation facilitée si nécessaire.
- Le distributeur de papier toilette commercial possède une distribution par feuille contrôlée pour une efficacité accrue ce qui aide à contrôler l’utilisation, à réduire les déchets et à réduire les coûts inutiles ainsi qu’à minimiser l’impact environnemental en réduisant les besoins en matière première, en stockage et en transport.
- La grande capacité de ce Aquarius™ Le distributeur de papier toilette permet de réduire le temps de remplissage, garantissant ainsi la disponibilité permanente du produit et libérant du temps pour les tâches de nettoyage importantes, améliorant ainsi l'hygiène de votre lieu de travail.
- Pouvant accueillir deux rouleaux, ce distributeur de rouleaux de papier toilette double permet à chaque rouleau d’être complètement vide avant d’être changé, minimisant ainsi les déchets des restes de rouleaux. Étant le système de distribution de rouleaux à dévidage central double à capacité la plus élevée du marché, il est idéal pour des toilettes fréquentées.
- Le Aquarius™ Le distributeur de papier toilette double rouleau à alimentation centrale mini est le distributeur le plus hygiénique du marché. Il est entièrement fermé pour augmenter l’hygiène des toilettes, protéger les rouleaux contre la contamination croisée et s’assurer que les utilisateurs ne touchent que la feuille qu’ils utilisent. Nos distributeurs sans contact réduisent le risque de contamination croisée.
- La conception arrondie lisse et ultra brillante de ce distributeur de papier toilette ne possède pas de piège à poussière, permettant un nettoyage facile à une seule lingette pour une meilleure hygiène des toilettes.
- Le système breveté à double porte permet de changer un rouleau de papier toilette à dévidage central indépendamment sans perturber l’autre rouleau pour une efficacité maximale et un minimum de déchets.
- Parfaite pour les petits espaces, la conception plate contre le mur de ce distributeur de rouleaux de papier toilette à dévidage central dépasse de seulement 133 mm dans l’armoire et est robuste, verrouillable et résistant au feu.
- Ce distributeur de papier toilette est uniquement compatible avec une utilisation avec Scott™ Control™ Papier toilette mini twin à dévidage central 8591, conçu pour se compléter et ouvrir la voie en matière d'hygiène et d'efficacité.
- Le Aquarius™ Le mini distributeur de papier toilette double à alimentation centrale mesure 46,4 (L) x 27,4 (l) x 13,3 cm (P)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Distributeur de rouleaux de papier hygiénique à dévidage central double |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | 2 rouleaux |
| Matériau | Plastique |
| Mounting | Fixation murale |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Couvercle à charnière avec ouverture frontale |
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?