Learn More
Tolazamide, MedChemExpress
Description
Tolazamide is an oral blood glucose lowering drug used for people with Type 2 diabetes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tolazamide |
| CAS | 1156-19-0 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C14H21N3O3S |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | U-17835 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 39 mg/mL (125.24 mM) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC(NN2CCCCCC2)=O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 311.4 |
| Afficher plus |