Learn More
Tolazamide, TRC
Code produit 30457106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
10mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457106 250 mg 250mg
30449122 100 mg -
30449917 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457106 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT534500250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1156-19-0
Formule moléculaire C14 H21 N3 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 311.4
Synonyme Benzenesulfonamide, N-[[(hexahydro-1H-azepin-1-yl)amino]carbonyl]-4-methyl-, Urea, 1-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methylphenylsulfonyl)-3-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)urea, 1-(Hexahydro-1-azepinyl)-3-p-tolylsulfonylurea, 1-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Diabewas, N-(p-Toluenesulfonyl)-N'-hexamethyleniminourea, NSC 70762, Norglycin, Tolanase, Tolazamide, Tolinase, U 17835
Nom IUPAC 1-(azépane-1-yl)-3-(4-méthylphényl)sulfonylurée
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CCCCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Tolazamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H21N3O3S/c1-12-6-8-13(9-7-12)21(19,20)16-14(18)15-17-10-4-2-3-5-11-17/h6-9H,2-5,10-11H2,1H3,(H2,15,16,18)
Poids de la formule 311.1304
Pourcentage de pureté >95%