Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de tolazoline, 99 %
Code produit 10370954 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10370954 250 g Flacon en plastique 250g
10011540 50 g Flacon en plastique 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10370954 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 138982500
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 59-97-2 | C10H12N2·HCl | 196.72 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-97-2
Formule moléculaire C10H12N2·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 196.72
Numéro MDL MFCD00012693
Clé InChI RHTNTTODYGNRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tolazoline hydrochloride, tolazoline hcl, 2-benzyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, arterodyl, tolavad, tolpal, priscoline hydrochloride, tolazoline chloride, imidaline hydrochloride, benzazoline hydrochloride
CID PubChem 6048
Nom IUPAC 2-benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazole ; chlorhydrate
SMILES C1CN=C(N1)CC2=CC=CC=C2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tolazoline hydrochloride
Point de fusion 172.0°C to 176.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 250 g
Merck Index 15, 9666
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in chloroform, freely soluble in alcohol, slightly soluble in ether and ethyl acetate
Poids de la formule 196.72
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tolazoline hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.