Learn More
Chlorhydrate de tolazoline, TRC
Code produit 30456741
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456741 10 g 10g
30449616 50 mg 50mg
30455587 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456741 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT53500010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-97-2
Formule moléculaire C10 H12 N2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 196.68
Synonyme Tolazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(phenylmethyl)-1H-imidazole hydrochloride, 2-Benzyl-2-imidazoline hydrochloride, 2-Benzyl-2-iminazoline hydrochloride, Benzazoline hydrochloride, 2-Benzyl-4,5-imidazoline hydrochloride, Phenylmethylimidazolin hydrochloride
Nom IUPAC 2-benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazole ; Chlorhydrate
SMILES Cl.C(C1=NCCN1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Tolazoline Hydrochloride
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C10H12N2.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10;/h1-5H,6-8H2,(H,11,12);1H
Poids de la formule 196.0767