Learn More
Tolbutamide, MedChemExpress
Code produit 16490908
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490908 5 g
16432159 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16490908 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0401
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
MedChemExpress Tolbutamide is a first generation potassium channel blocker, sulfonylurea oral hypoglycemic drug.
Tolbutamide is a first generation potassium channel blocker, sulfonylurea oral hypoglycemic drug.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tolbutamide
CAS 64-77-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H18N2O3S
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 34 mg/mL (125.76 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC(NCCCC)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 270.35
Poids de la formule 270.35
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease