Learn More
Tolfenamic Acid, MedChemExpress
Code produit. 16488448
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Code produit. 16488448
Marque: Medchem Express HYB0335
MedChemExpress Tolfenamic Acid (GEA 6414) is a non-steroidal anti-inflammatory and anti-cancer agent, selectively inhibits COX-2, with an IC50 of 13.49 μM (3.53 μg/mL) in LPS-treated (COX-2) canine DH82 monocyte/macrophage cells, but shows no effect on COX-1.
Tolfenamic Acid (GEA 6414) is a non-steroidal anti-inflammatory and anti-cancer agent, selectively inhibits COX-2, with an IC50 of 13.49 μM (3.53 μg/mL) in LPS-treated (COX-2) canine DH82 monocyte/macrophage cells, but shows no effect on COX-1.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tolfenamic Acid
Forme physique Powder
CAS 13710-19-5
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H12ClNO2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme GEA 6414
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (382.12 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1NC2=C(C)C(Cl)=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 261.7
Poids de la formule 261.7
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.