Learn More
Toll-like receptor modulator, MedChemExpress
Code produit. 16459486
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16459486
Marque: Medchem Express HY10018
MedChemExpress Toll-like receptor modulator is a modulator of TLR7/8, which modulates immune function.
Toll-like receptor modulator is a modulator of TLR7/8, which modulates immune function.
Spécification
Nom chimique ou matériau Toll-like receptor modulator
CAS 926927-42-6
Couleur Light Yellow powder
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H13F5N2O2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (287.13 mM)
SMILES O=C(C1=CC2=CC=C(C(F)(C(F)(F)F)F)C=C2N=C(C1)N)OCC
Poids moléculaire (g/mol) 348.27
Poids de la formule 348.27
Pourcentage de pureté 98.97%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.