Learn More
Tolmetin sodium dihydrate, MedChemExpress
Description
Tolmetin sodium dihydrate is an orally active and potent COX inhibitor with IC50s of 0.35 μM and 0.82 μM human COX-1 and COX-2, respectively. Tolmetin sodium dihydrate is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tolmetin sodium dihydrate |
| CAS | 64490-92-2 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H18NNaO5 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 100 mg/mL (317.16 mM) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (39.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O[Na])CC1=CC=C(C(C2=CC=C(C)C=C2)=O)N1C.O.O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 315.3 |
| Poids de la formule | 315.3 |
| Show More |