Learn More
Toluène-2,4-diisocyanate, technique. 80 %, reste2,6-diisocyanate, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374257 1 kg 1kg
11384257 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11374257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036733.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.00€
    78.65€ / 1kg
    Économisez 8.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 584-84-9 | C9H6N2O2 | 174.159 g/mol
Toluene diisocyanate is utilized in polyurethane foams and tank trucks. It is also used in concrete sealers for aircraft, sealers and coatings in floor. It is employed as a crosslinking agent for nylon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 584-84-9
Formule moléculaire C9H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.159
Numéro MDL MFCD00002011
Clé InChI DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-toluene diisocyanate, 2,4-diisocyanatotoluene, tolylene-2,4-diisocyanate, toluene-2,4-diisocyanate, 2,4-tolylene diisocyanate, toluene 2,4-diisocyanate, 4-methyl-m-phenylene diisocyanate, tolylene diisocyanate, 2,4-tdi, toluylene-2,4-diisocyanate
CID PubChem 11443
ChEBI CHEBI:53556
Nom IUPAC 2,4-diisocyanato-1-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N=C=O)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluene-2,4-diisocyanate
Point de fusion 19.5°C to 21.5°C
Couleur Incolore
Densité 1.225 g/mL
Point d’ébullition 251°C
Point d’éclair 132° (270°F)
Notes de pourcentage du dosage Reste 2,6-diisocyanate
Indice de réfraction 1.567
Quantité 1 kg
Numéro UN UN2078
Beilstein 744602
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,9530
Informations sur la solubilité Miscible with ether,acetone,benzene,carbontetrachloride and chlorobenzene.
Poids de la formule 174.16
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Toluene-2,4-diisocyanate, 80%, remainder 2,6-diisocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH204-Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene-2,4-diisocyanate, 2,6-diisocyanate