Learn More
Solstice Toluène
Code produit 16665803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
7 L
18 L
Conditionnement:
18L
7L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16665803 18 L 18L
15995450 7 L 7L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 16665803 Fournisseur Solstice Code fournisseur 32249S18LRC
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Toluène, Puriss. p.a., réactif ACS, Reag. ISO, Réag. Ph. Eur., ≥ 99,7% (GC).
  • Solvants à usage général ACS.
  • Solution à prix avantageux pour des applications telles que la HPLC préparative, le nettoyage et la synthèse organique.
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine.
  • Variations et diminutions des problèmes attribuables à une contamination par solvant.
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d'utilisation générale de l'ACS.
Identifiants chimiques
CAS 108-88-3
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Numéro MDL MFCD00008512
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzene, phenylmethane
Nom IUPAC toluène
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluene
pH Aucune donnée disponible
Point de fusion -95 °C
Couleur Incolore
% max. CAS 100.00%
Densité 0,867 g/cm3 (20 °C)
Quantité 18 L
Point d’éclair °4C
Conditionnement Bidon en acier inox consigné
Forme physique Liquide
Gamme de produits Puriss. P.A.
Tension de vapeur 38 hPa (25 °C)
Viscosité Aucune donnée disponible
Numéro UN UN1294
Beilstein 635760
Concentration 100.00%
Point d’ébullition 110,6 °C
Pourcentage de pureté ≥99.70%
Qualité ACS