Learn More
Toluène-4-d1, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Toluene-4-D |
| CAS | 4409-83-0 |
| Formule moléculaire | C7 D H7 |
| Quantité | 0.25 g |
| Synonyme | Benzene-d, 4-methyl- (9 CI, ACI), 4-Methylbenzene-d (ACI), Toluene-p-d (7 CI, 8 CI), p-Deuteriotoluene, Toluene-4-d, Toluene-4-D |
| Formule InChI | InChI=1 S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i2D |
| SMILES | [2 H]c1ccc(C)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-deutéro-4-méthylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 93.145 |
| Poids de la formule | 93.069 g/mol |
| Afficher plus |