Learn More
Toluène, + de 99,8 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10154240 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 l
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10154240 2.5 l Flacon en verre 2.50L
10164240 500 mL Flacon en verre 500mL
10419490 1 L Flacon en verre 1L
10280993 5 L Récipient en plastique 5L
10139182 25 L tambour métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10154240 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 176850025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.75€
    89.90€ / 2.5L
    Économisez 7.85€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-88-3
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Numéro MDL MFCD00008512
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme méthylbenzène, phénylméthane, benzène, méthyle, méthylbenzol, méthacide, toluène, benzène monométhyle, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
CID PubChem 1140
ChEBI CHEBI : 17578
Nom IUPAC toluene
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluène
Point de fusion -95.0°C
Densité 0.8660 g/ml
Quantité 2.5 l
Point d’éclair 4°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4968
Résidus après évaporation 10 ppm max.
Plage de pourcentage du dosage + de 99.8 %
Gravité spécifique 0.866
Formule linéaire C6H5CH3
Tension de vapeur Tension de vapeur : 29 mbar à 20°C
Viscosité 0.6 mPa.s (20°C)
Eau 0.03 % max. (Coulométrique)
Beilstein 05, 280
Merck Index 15, 9688
Point d’ébullition 111.0°C
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : presque insoluble (0.5 g/L à 20°C). Autres solubilités : soluble dans le méthanol, l’éthanol, le 2-propanol, l’acétone, l’éther, l’éther de pétrole, le benzène, le ch2cl2, le dmf, le gla, l’acide acétique glacial, le chcl3, le ccl4.
Poids de la formule 92.14
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.