Learn More
Toluène, 99,85 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10717202 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 L
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10717202 100 ml 100mL
10109731 1 L 1L
10419633 - 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10717202 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 326981000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.60€
    52.90€ / 100mL
    Économisez 4.70€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-88-3
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Numéro MDL MFCD00008512
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme méthylbenzène, phénylméthane, benzène, méthyle, méthylbenzol, méthacide, toluène, benzène monométhyle, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
CID PubChem 1140
ChEBI CHEBI : 17578
Nom IUPAC toluène
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluène
Point de fusion -95.0°C
Note relative au nom Extra sec
Couleur Incolore
Densité 0.8660 g/ml
Quantité 100 ml
Point d’éclair 4°C
Spectre IR Authentique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4968
Résidus après évaporation 0.0005 % max.
Plage de pourcentage du dosage 99.85%
Gravité spécifique 0.866
Formule linéaire C6H5CH3
Tension de vapeur Tension de vapeur : 29 mbar à 20°C
Viscosité 0.6 mPa.s (20°C)
Eau 0.003 % max. (Coulométrique)
Beilstein 05, 280
Merck Index 15, 9688
Point d’ébullition 111.0°C
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : presque insoluble (0.5 g/L à 20°C). Autres solubilités : soluble dans le méthanol, l’éthanol, le 2-propanol, l’acétone, l’éther, l’éther de pétrole, le benzène, le ch2cl2, le dmf, le gla, l’acide acétique glacial, le chcl3, le ccl4.
Poids de la formule 92.14
Pourcentage de pureté 99.85%
Qualité Extra sec
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene