Learn More
Toluène, 99,85 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92.14 g/mol
52.90€ - 172.00€
Identifiants chimiques
CAS 108-88-3
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Numéro MDL MFCD00008512
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme méthylbenzène, phénylméthane, benzène, méthyle, méthylbenzol, méthacide, toluène, benzène monométhyle, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
CID PubChem 1140
ChEBI CHEBI : 17578
Nom IUPAC toluène
SMILES CC1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10717202
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
326981000
100 ml
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
54.50€
52.90€ / 100mL
Économisez 1.60€
2% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
 Article restreint
10109731
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
326980010
1 L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
92.40€
89.70€ / 1L
Économisez 2.70€
2% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-11-2026
Ajouter au panier
 Article restreint
10419633
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
326980025
2.5 L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
178.00€
172.00€ / 2.5L
Économisez 6.00€
3% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
108-88-3
92.14
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
1140
toluène
C7H8
MFCD00008512
méthylbenzène, phénylméthane, benzène, méthyle, méthylbenzol, méthacide, toluène, benzène monométhyle, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
CHEBI : 17578
CC1=CC=CC=C1
Spécification
Toluène
Extra sec
Incolore
4°C
Liquide
0.0005 % max.
0.866
C6H5CH3
MFCD00008512
0.003 % max. (Coulométrique)
15, 9688
111.0°C
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
toluène
1140
92.14
Extra sec
-95.0°C
108-88-3
0.8660 g/ml
Authentique
1.4968
99.85%
C7H8
Tension de vapeur : 29 mbar à 20°C
0.6 mPa.s (20°C)
05, 280
méthylbenzène, phénylméthane, benzène, méthyle, méthylbenzol, méthacide, toluène, benzène monométhyle, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
Solubilité dans l’eau : presque insoluble (0.5 g/L à 20°C). Autres solubilités : soluble dans le méthanol, l’éthanol, le 2-propanol, l’acétone, l’éther, l’éther de pétrole, le benzène, le ch2cl2, le dmf, le gla, l’acide acétique glacial, le chcl3, le ccl4.
CC1=CC=CC=C1
92.14
CHEBI : 17578
99.85%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Peut provoquer somnolence ou vertiges. Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Susceptible de nuire
Présentation des cas d’urgence Liquide et vapeur inflammables. Provoque des irritations oculaires, dermatologiques et des voies respiratoires. Les vapeurs peuvent provoquer somnolence et vertiges. Risque d’aspiration en cas d’ingestion : peut pénétrer dans les poumons et causer des dommages. Risque d’atteinte grave à la santé en cas d’exposition prolongée. Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. Peut entraîner des effets indésirables sur les reins. Peut causer des effets indésirables sur le foie.  NFPA Santé :2 Inflammabilité :3 Instabilité :0
Mention d’avertissement : DANGER !
Identifiant produit
  • Toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene