Learn More
Toluène, qualité réactif ACS, Ricca Chemical
Code produit 31751068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
20 L
Conditionnement:
20L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31751068 20 L 20L
31750890 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 31751068 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RSOT020020E4
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Identifiants chimiques
CAS 108-88-3
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Numéro MDL MFCD00008512
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC toluene
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluene
% max. CAS 100
Quantité 20 L
Conditionnement Boîte métallique
Résidus après évaporation Max. 0,001 %
Eau max. 0,03 %
Point d’ébullition 111 °C
Pourcentage de pureté min. 99,5 %
Qualité ACS