Learn More
Toluène, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Code produit 10098810 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
Bidon de sécurité en métal EcoTainer
Verre
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10098810 1 L Verre 1L
10613971 5 L Bidon de sécurité en métal EcoTainer 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10098810 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 9351.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.51€
    152.75€ / 1L
    Économisez 35.76€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Obtenez des performances et des résultats de séparation rapides et reproductibles. Toluène, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ est un solvant/réactif HPLC, optimisé pour l’application et dont la fonctionnalité a été testée, qui maximise le débit et la facilité d’utilisation sans sacrifier l’efficacité ou la reproductibilité.
Les réactifs HPLC BAKER ANALYZED sont un groupe de solvants, de sels tampons et de modificateurs de phase mobile de haute pureté à utiliser dans les séparations analytiques et préparatives. Ils sont optimisés pour les applications de recherche et de contrôle de la qualité, notamment la chromatographie en phase liquide haute performance, la chromatographie par perméation de gel et l’analyse spectrophotométrique UV.
  • Le réétalonnage ou les réglages dus aux changements de lot sont minimisés pour obtenir les performances optimales des instruments sensibles
  • Fonds faibles exempts de pics étrangers
  • Faible absorbance UV dans les plages critiques - assurée par des tests d’absorbance UV à divers points et par des tests d’élution par gradient
  • Tests de fluorescence pour détecter les impuretés à l’état de traces pouvant provoquer des interférences
  • Tests de fonctionnalité pour : dosage, eau, résidus minimaux après évaporation, absorbance UV et fluorescence dans des plages critiques
  • Homogénéité de lot à lot, avec une analyse de lot réelle sur l’étiquette
  • Options d’emballage innovantes pour garantir la qualité des solvants au point d’utilisation
Identifiants chimiques
CAS 108-88-3
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Numéro MDL MFCD00008512
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
CID PubChem 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nom IUPAC toluène
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluene
Point de fusion -95 °C
Absorbance Maximum 0,40 à 288 nm, Maximum 0,10 à 300 nm, Maximum 0,01 à 350 nm
Couleur Incolore
Densité 0,87/cm3
Quantité 1 L
Limite d’explosion 1,2 - 7 % de vol
Point d’éclair °4C
Température d’allumage 535 °C
Odeur Aromatique
Conditionnement Verre
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Pour une utilisation en chromatographie liquide haute performance
Résidus après évaporation Max. 3 ppm
Formule linéaire C6H5CH3
Viscosité 0,6 mPa à 20 °C
Eau Max. 0,02 %
Point d’ébullition 110 °C à 111 °C
Informations sur la solubilité 0,5 g/L dans l’eau
Poids de la formule 92,14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité BAKER ANALYZED™ HPLC