Learn More
Toluène, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Obtenez des performances et des résultats de séparation rapides et reproductibles. Toluène, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ est un solvant/réactif HPLC, optimisé pour l’application et dont la fonctionnalité a été testée, qui maximise le débit et la facilité d’utilisation sans sacrifier l’efficacité ou la reproductibilité.
152.75€ - 426.00€
| Code produit | Marque | dimQuantity | Packaging | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | dimQuantity | Packaging | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|
10098810
|
JT Baker
9351.1000 |
177.00€ 152.75€ / 1L Économisez 24.25€ 13% de réduction |
Expédition estimée: 07-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
|
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article. Article restreint |
|||||||||
|
10613971
|
JT Baker
9351.5000 |
||||||||
Description
Les réactifs HPLC BAKER ANALYZED sont un groupe de solvants, de sels tampons et de modificateurs de phase mobile de haute pureté à utiliser dans les séparations analytiques et préparatives. Ils sont optimisés pour les applications de recherche et de contrôle de la qualité, notamment la chromatographie en phase liquide haute performance, la chromatographie par perméation de gel et l’analyse spectrophotométrique UV.
- Le réétalonnage ou les réglages dus aux changements de lot sont minimisés pour obtenir les performances optimales des instruments sensibles
- Fonds faibles exempts de pics étrangers
- Faible absorbance UV dans les plages critiques - assurée par des tests d’absorbance UV à divers points et par des tests d’élution par gradient
- Tests de fluorescence pour détecter les impuretés à l’état de traces pouvant provoquer des interférences
- Tests de fonctionnalité pour : dosage, eau, résidus minimaux après évaporation, absorbance UV et fluorescence dans des plages critiques
- Homogénéité de lot à lot, avec une analyse de lot réelle sur l’étiquette
- Options d’emballage innovantes pour garantir la qualité des solvants au point d’utilisation