Learn More
Toluène, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10356390 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
5L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10356390 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10102740 1 L Flacon en verre ambré 1L
10709434 1 L Flacon en verre revêtu de plastique 1L
10284110 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10646082 5 L Boîte métallique 5L
10656082 25 L Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10356390 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/2300/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    127.00€ / 2.5L
    Économisez 70.00€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
C7H8, numéro CAS-108-88-3, monométhylbenzène, phénylméthane, méthylbenzène, méthylbenzol, benzène, méthyle, méthacide, antisal 1a, tolu-sol, toluène, toluol, 2,5 L, 111 °C, CHEBI:17578, incolore, 92,14 g/mol, YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N, toluène, -95 °C, 8512, 92,141, flacon de verre ambré, liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-88-3
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Numéro MDL MFCD00008512
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
CID PubChem 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nom IUPAC toluène
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spécification
Point de fusion -95 °C
Couleur Incolore
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 29 mbar à 20 °C
Viscosité 0,6 mPaS à 20 °C
Point d’ébullition 111 °C
Poids de la formule 92,14g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene