Description
C7H8, numéro CAS-108-88-3, monométhylbenzène, phénylméthane, méthylbenzène, méthylbenzol, benzène, méthyle, méthacide, antisal 1a, tolu-sol, toluène, toluol, 2,5 L, 111 °C, CHEBI:17578, incolore, 92,14 g/mol, YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N, toluène, -95 °C, 8512, 92,141, flacon de verre ambré, liquide
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -95 °C |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 5 L |
| Conditionnement | Boîte métallique |
| Forme physique | Liquide |
| Tension de vapeur | 29 mbar à 20 °C |
| Viscosité | 0,6 mPaS à 20 °C |
| Point d’ébullition | 111 °C |
| Poids de la formule | 92,14g/mol |
Sécurité et traitement
- Toluene
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.