Learn More
Riedel-de Haën Toluène CHROMASOLV™
Product Code. 15965470
Change view
Click to view available options
Quantité:
7 L
Unit Size:
7L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
15965470 7 L 7L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Product Code. 15965470 Supplier Riedel-de Haën Supplier No. 344137L
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Toluène CHROMASOLV™ pour l'analyse des dioxines, des furanes et des PCB, ≥ 99,7%.
  • Solvants de chromatographie de haute pureté.
  • Adéquation aux utilisations spécifiées testée, depuis les applications HPLC jusqu’aux applications UHPLC-MS.
Specifications
Nom chimique ou matériau Toluene
pH No data available
Point de fusion -95°C
CAS 108-88-3
Couleur Incolore
% max. CAS 100.00%
Densité 0.867 g/cm3 (20°C)
Quantité 7 L
Point d’éclair 7.1 %(V)
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Forme physique Liquide
Gamme de produits CHROMASOLV
Formule moléculaire C7H8
Formule linéaire C6H5CH3
Tension de vapeur 38 hPa (25°C)
Numéro MDL MFCD00008512
Viscosité No data available
Numéro UN UN1294
Beilstein 635760
Synonyme Methylbenzene, phenylmethane
Point d’ébullition 110.6°C
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC toluène
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Pourcentage de pureté ≥99.70%
Qualité GC