Learn More
Riedel-de Haën Toluène CHROMASOLV™
Code produit 15915520
Change view
Click to view available options
Quantité:
18 L
45 L
200 L
Conditionnement:
18L
200L
45L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15915520 45 L 45L
15757507 18 L 18L
15905520 200 L 200L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15915520 Fournisseur Riedel-de Haën Code fournisseur 3486645LRC
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Toluène CHROMASOLV™ pour la HPLC et la synthèse organique, 99,9 %.
  • Pour la CLHP et la synthèse organique.
  • Solvants polyvalents de haute pureté.
  • Grande homogénéité d'un lot à l'autre.
Chemical Identifiers
CAS 108-88-3
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Numéro MDL MFCD00008512
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzene, phenylmethane
Nom IUPAC toluène
SMILES CC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Toluene
pH No data available
Point de fusion -95°C
Couleur Incolore
% max. CAS 100.00%
Densité 0.867 g/cm3 (20°C)
Quantité 45 L
Point d’éclair 7.1 %(V)
Conditionnement Bidon en acier inox consigné
Forme physique Liquide
Gamme de produits CHROMASOLV
Formule linéaire C6H5CH3
Tension de vapeur 38 hPa (25°C)
Viscosité No data available
Numéro UN UN1294
Beilstein 635760
Concentration ≥99.90%
Point d’ébullition 110.6°C
Pourcentage de pureté ≥99.90%
Qualité HPLC
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Toluene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.