Learn More
Toluène D8 2000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Toluene D8 |
| CAS | 2037-26-5 |
| Solvant ou matrice | Méthanol |
| Formule moléculaire | C7 2H8 |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | Toluene D8, Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-(methyl-d3)-, Benzene-d5, methyl-d3- (9CI), Toluene-d8 (6CI,7CI,8CI), 6-(Methyl-d3)benzene-1,2,3,4,5-d5, Perdeuteriotoluene, [2H8]Toluene |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeutéro-6-(triduutérométhyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 100.19 |
| Afficher plus |