Learn More
Toluene D8 99.50% D, Eurisotop
Code produit 17227366
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
2 x 0.75 mL
25 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17227366 2 x 0.75 mL
17247366 10 mL
17237366 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17227366 Fournisseur Eurisotop Code fournisseur D005BB
Synonym: Toluene-d8
Toluene D8
  • Isotopic Enrichment: 99.50% D
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Identifiants chimiques
CAS 2037-26-5
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 100.19
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Synonyme Toluene-d8
Nom IUPAC 1-(2H3)methyl(2H5)benzene
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])C([2H])([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluene D8
Couleur Incolore
Deutérium (D) 99.50% D
Conditionnement Ampoule
Quantité 2 x 0.75 mL
Point de fusion -95°C
Point d’ébullition 110.6°C
Qualité Research