missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Toluene D8 99.50% D, Eurisotop

Code produit 17247366
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
2 x 0.75 mL
25 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17247366 10 mL
17227366 2 x 0.75 mL
17237366 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17247366 Fournisseur Eurisotop Code fournisseur D005FE
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Synonym: Toluene-d8

Toluene D8

  • Isotopic Enrichment: 99.50% D

CoA and MSDS available at Eurisotop.com

Identifiants chimiques

CAS 2037-26-5
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 100.19
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Synonyme Toluene-d8
Nom IUPAC 1-(2H3)methyl(2H5)benzene
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])C([2H])([2H])[2H]

Spécification

Nom chimique ou matériau Toluene D8
Couleur Incolore
Deutérium (D) 99.50% D
Quantité 10 mL
Point de fusion -95°C
Point d’ébullition 110.6°C
Qualité Research
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.