Learn More
Toluène-d8, 99,6 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337938
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337938 10 g 10g
11327938 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11337938 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036477.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 2037-26-5 | C7H8 | 100.19 g/mol
Toluene is mainly used as a precursor to benzene. Paints, paint thinners, silicone sealants, many chemical reactants, rubber, printing ink, adhesives (glues), lacquers, and leather tanners. And also used as an octane booster in gasoline fuels used in internal combustion engines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2037-26-5
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 100.19
Numéro MDL MFCD00044638
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Synonyme toluene-d8, 2h8 toluene, perdeuteriotoluene, benzene-d5, methyl-d3, perdeuterotoluene, benzene-d5-, methyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-trideuteriomethyl benzene, toluene d8, toluene-d8, 99 atom % d, toluene-d8, 99.6 atom % d
CID PubChem 74861
Nom IUPAC 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideutériométhyl)benzène
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluene-d8
Forme physique Liquide
Note relative au nom Isotopic
Densité 0.94 g/mL
Point d’éclair 10°C (50°F)
Odeur Aromatic
Quantité 10 g
Point de fusion -93°C
Point d’ébullition 111°C
Numéro UN UN1294
Informations sur la solubilité Soluble in water.0.5g/L (20°C)
Poids de la formule 100.19
Pourcentage de pureté 99.6%