Learn More
Toluène-d8, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, avec 0,03 % de TMS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10441153 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 ml
25 ml
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10441153 5 ml 5mL
10175153 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10441153 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 351500050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 2037-26-5 | C7H8 | 100.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2037-26-5
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 100.19
Numéro MDL MFCD00044638
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Synonyme toluene-d8, 2h8 toluene, perdeuteriotoluene, benzene-d5, methyl-d3, perdeuterotoluene, benzene-d5-, methyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-trideuteriomethyl benzene, toluene d8, toluene-d8, 99 atom % d, toluene-d8, 99.6 atom % d
CID PubChem 74861
Nom IUPAC 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideutériométhyl)benzène
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluene-d8
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.5 atom%D
Densité 0,9400 g/ml
Deutérium (D) 99,4% min
Point d’éclair 4°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.494
Quantité 5 ml
Point de fusion -84.0°C
Point d’ébullition 110.0°C
Formule linéaire C6D5CD3
Beilstein 05, IV, 797
Poids de la formule 100.21
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Toluene-d8
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.