Learn More
Toluène-d8, pour RMN, +99,5+ % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Toluene-d8 |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| Note relative au nom | 99.5+ atom % D |
| Densité | 0,9400 g/ml |
| Deutérium (D) | 99,50% min |
| Point d’éclair | 4°C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.494 |
| Quantité | 1 ml |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Toluene-d8
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P331-NE PAS faire vomir.