Learn More
Diisocyanate de toluène, TRC
Code produit 30010867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010867 10 g 10g
30004766 5 g 5g
30007378 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010867 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB42669310G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26471-62-5
Formule moléculaire 2 C9 H6 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 348.312
Synonyme Diisocyanatotoluene, Methylphenylene ester Isocyanic Acid, Methyl-m-phenylene isocyanate, Methylphenylene isocyanate, Toluene Diisocyanate
Nom IUPAC 1,3-diisocyanato-2-méthylbenzène ; 2,4-diisocyanato-1-méthylbenzène
SMILES Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O.Cc2c(cccc2N=C=O)N=C=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Toluene Diisocyanate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/2C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13;1-7-8(10-5-12)3-2-4-9(7)11-6-13/h2*2-4H,1H3
Poids de la formule 348.086
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.