Learn More
Toluène, Riedel-de Haën™
Code produit 16522612 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
200 L
Conditionnement:
Baril métallique
Qualité:
ACS
Conditionnement:
200L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Qualité unitSize
16522612 200 L Baril métallique ACS 200L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 16522612 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 32249200L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,7 % (GC)
Solvants ACS d’usage général
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique courante
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de la contamination par les solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale de l’ACS
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluene
Point de fusion -95°C
CAS 108-88-3
Couleur Incolore
Quantité 200 L
Conditionnement Baril métallique
Formule moléculaire C7H8
Point d’ébullition 110.6°C
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC toluène
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Pourcentage de pureté 0.997
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene