Learn More
Toluène, qualité semi-conducteur, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11303577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11303577 4 L 4L
11430500 500 mL 500mL
11383567 1 L 1L
11393567 4 x 1 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11303577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 019399.K7
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Taux maximal d’impuretés : Couleur (APHA) 10 , acidité 0,2 meq/g, résidu d’évaporation 2 ppm, H2 O 0,03 %, substances obscurcies par H2 SO4 P.T., composés du soufre 0,003 (en S) %, CL 2 ppm, PO4 0,5 ppm
Toluene is used as a solvent in various chemical industries. It is used in the production of various petrochemicals like paint, explosives, urethane foam and phenol formaldehyde used for electrical switches. It is used as a thinner in the paint industry, as a fuel additive to increase octane ratings and as a coolant for its good heat transfer capabilities in sodium cold traps used in nuclear reactor system loops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-88-3
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Numéro MDL MFCD00008512
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
CID PubChem 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nom IUPAC toluene
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluene
Point de fusion °C to 93°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.867
Quantité 4 L
Point d’éclair 4°C (40°F)
Température d’allumage 535°C (995°F)
Odeur Aromatic
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4967
Plage de pourcentage du dosage 99% min.
Tension de vapeur 29 hPa (22mm Hg) at 20°C
Beilstein 635760
Point d’ébullition 111°C
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,benzene,diethyl ether,acetone,chloroform,glacial acetic acid and carbon disulfide. Immiscible with water.
Poids de la formule 92.14
Qualité Semi-conducteurs