Learn More
Chlorure de α-toluènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10174470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10174470 5 g Flacon en verre 5g
10581231 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10174470 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170490050
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 1939-99-7 | C7H7ClO2S | 190.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1939-99-7
Formule moléculaire C7H7ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 190.64
Numéro MDL MFCD00007455
Clé InChI OAHKWDDSKCRNFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-toluenesulfonyl chloride, benzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, benzylsulfochloride, .alpha.-toluenesulfonyl chloride, methanesulfonyl chloride, phenyl, alpha-toluenesulfonylchloride, phenylmethylsulfonyl chloride, phenylmethanesulphonyl chloride, phenyl-methanesulfonyl chloride
CID PubChem 74740
Nom IUPAC Chlorure de phénylméthanesulfonyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Toluenesulfonyl chloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 90°C to 94°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2SO2Cl
Indice de réfraction 1.6240 to 1.626
Quantité 5 g
Beilstein 11, 116
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 190.64
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Toluenesulfonyl chloride
Signalord
  • Dangers
Farekategori
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Faresætning
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.