Learn More
Bleu de toluidine O, Fisher BioReagents™
Code produit. 10573355
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
Code produit. 10573355
Marque: Fisher BioReagents BP10710
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cette coloration nucléaire peut être utilisée comme alternative au bleu de méthylène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluidine Blue O
CAS 92-31-9
Coefficient d’extinction 700g(-1) cm(-1) min.
Formule moléculaire C15H16ClN3S
Numéro MDL MFCD00011934
Merck Index 15, 9679
Informations sur la solubilité Soluble in water
Identification Pass Test
Clé InChI HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
Nom IUPAC (7-amino-8-méthylphénothiazin-3-ylidène)-diméthylazanium ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 305.82
CID PubChem 7083
Lambda max. 620 to 638nm
Poids de la formule 305.65
Perte à la dessiccation 10% max.
Conditionnement Bouteille en verre
Tension de vapeur Vapor Pressure: Negligible
N° d’indice de couleur 52040
Couleur Vert
Quantité 10 g
Forme physique Solide