Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu O de Toluidine, pur
Code produit 10506271 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10506271 25 g Flacon en verre 25g
10613732 5 g Flacon en verre 5g
10135113 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10506271 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 348600250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 92-31-9 | C15H16ClN3S | 305.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-31-9
Formule moléculaire C15H16ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 305.82
Numéro MDL MFCD00011934
Clé InChI HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Basic blue 17, C.I. 52040, Tolonium chloride
CID PubChem 7083
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluidine blue O
Beilstein 27, 402
Merck Index 15, 9679
Informations sur la solubilité Solubility in water: 38.2g/L. Other solubilities: soluble in alcohol
Spectre IR Authentique
Nom IUPAC (7-amino-8-méthylphénothiazin-3-ylidène)-diméthylazanium ; chlorure
Poids de la formule 305.82
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Vert
Quantité 25 g
Forme physique Poudre