Learn More
Bleu de toluidine, pur, C.I.52040, Fisher Chemical
Code produit. 10606662 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 10606662
Marque: Fisher Chemical T/2660/46
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cuve en verre de 25g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 92-31-9
Formule moléculaire C15H16ClN3S
Numéro MDL MFCD00011934
Clé InChI HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
Nom IUPAC 3-amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5λ⁴-phenothiazin-5-ylium chloride
Poids moléculaire (g/mol) 305.82
CID PubChem 7083
Poids de la formule 305.82g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Couleur Vert
Quantité 25 g
Forme physique Solide