Learn More
Tolylène 2,4-Diisocyanate, TRC
Code produit 30040959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30040959 50 g 50g
30040484 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30040959 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT53671050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 584-84-9
Formule moléculaire C9 H6 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.16
Synonyme Isocyanic acid, 4-methyl-m-phenylene ester (8CI), 2,4-Diisocyanato-1-methylbenzene, 1,3-Diisocyanato-4-methylbenzene, 2,4-Diisocyanatotoluene, 2,4-TDI, 2,4-Toluene diisocyanate, 2,4-Toluylene diisocyanate, 2,4-Tolylene diisocyanate, 4-Methyl-1,3-phenylene diisocyanate, 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, 4-Methyl-m-phenylene isocyanate, NSC 4791, NSC 56759, TDI 100, Toluene 2,4-diisocyanate
Nom IUPAC 2,4-diisocyanato-1-méthylbenzène
SMILES Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Toluenediisocyanate (2,4-TDI)
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
Poids de la formule 174.0429