Learn More
Tolyltriazole, TRC
Code produit 30452087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452087 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452087 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT5370005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tolyltriazole
CAS 29385-43-1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire 2 C7 H7 N3
Quantité 5 g
Synonyme 1H-Benzotriazole','6(or 7)-methyl-, 1H-Benzotriazole','4(or 5)-methyl- (9CI), 6(or 7)-Methyl-1H-benzotriazole, Additin RC 8221, C.V.I. TT, Cobratec TT 100, Cobratec TT 35I, Iramet 39, Methylbenzotriazole, Preventol CI 7-100, Seetec T, Seetec TT, Seetec TT-R, Stabinol MBTZ, TTZ, Tolyltriazole
Formule InChI InChI=1S/2C7H7N3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9-10-8-6;1-5-3-2-4-6-7(5)9-10-8-6/h2*2-4H,1H3,(H,8,9,10)
SMILES Cc1ccc2[nH]nnc2c1.Cc3cccc4[nH]nnc34
Nom IUPAC 4-méthyl-1H-benzotriazole ; 5-méthyl-1H-benzotriazole
Poids moléculaire (g/mol) 266.3
Poids de la formule 266.128
Pourcentage de pureté >95